MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDF75B
Bide Pharmatech
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]oxirane
Synonyme(s) :
2-(4-methoxybenzyl)oxirane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Inchi Key
CLOGCPPDCZMWGQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]oxirane