MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDF7C3
Bide Pharmatech
5-Bromopyridine-3-thiol hydrochloride
Synonyme(s) :
5-bromopyridine-3-thiol hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H5N1Cl1Br1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.52
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H4BrNS.ClH/c6-4-1-5(8)3-7-2-4;/h1-3,8H;1H
Inchi Key
JIYFPWOJOWONCN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid