MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDF873
Bide Pharmatech
1-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)propane
Synonyme(s) :
1-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)propane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
Inchi Key
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid