MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDFA38
Bide Pharmatech
1-(1H-Imidazol-2-yl)-2-methylpropan-1-amine
Synonyme(s) :
1-(1H-imidazol-2-yl)-2-methyl-1-propanamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-5(2)6(8)7-9-3-4-10-7/h3-6H,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
WBNFIORQLJOELA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid