MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDFAA0
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Synonyme(s) :
2-bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5N1Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.92
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H5Br2N/c7-4-5-2-1-3-9-6(5)8/h1-3H,4H2
Inchi Key
NEWLOSCWMVKPGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine