MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDFB46
Bide Pharmatech
4-Fluoro-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Synonyme(s) :
4-fluoro-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H4O1N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.09
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H4FNO/c6-4-1-5(3-8)7-2-4/h1-3,7H
Inchi Key
TWEVFIDOBCXAMU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluoro-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé