MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDFC8B
Bide Pharmatech
Benzyl 4-sulfamoylpiperidine-1-carboxylate
Synonyme(s) :
benzyl 4-sulfamoylpiperidine-1-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H18O4N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.36
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H18N2O4S/c14-20(17,18)12-6-8-15(9-7-12)13(16)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H2,14,17,18)
Inchi Key
UWHWFKKNOBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid