MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDFD0E
Bide Pharmatech
5-(4-(Di-p-tolylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Synonyme(s) :
5-(4-(di-p-tolylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C25H21O1N1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.51
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C25H21NOS/c1-18-3-9-21(10-4-18)26(22-11-5-19(2)6-12-22)23-13-7-20(8-14-23)25-16-15-24(17-27)28-25/h3-17H,1-2H3
Inchi Key
MUQFSLMELVMDSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé