Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5O1N1Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.01
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
Inchi Key
JQIREWOWBXROGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (6-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé