MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCE13EA
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Synonyme(s) :
2-bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H8O2Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-6-2-3-7(8(11)4-6)9(12)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
OKLFPKDKQYVRNJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid