MilliporeSigma
BDPH9BCE17CB
Bide Pharmatech
4-(4-Iodophenyl)pyridine
Synonyme(s) :
4-(4-iodophenyl)pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H8N1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H8IN/c12-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10/h1-8H
Inchi Key
UDXJNRYHGQJHGL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(4-Iodophenyl)pyridine
hstatements
Mot-clé