MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCE1EA4
Bide Pharmatech
(1-(Pyridin-3-yl)piperidin-4-yl)methanol
Synonyme(s) :
(1-(pyridin-3-yl)piperidin-4-yl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H16O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c14-9-10-3-6-13(7-4-10)11-2-1-5-12-8-11/h1-2,5,8,10,14H,3-4,6-7,9H2
Inchi Key
BFPMCGAGLJMXLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé