MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C01E8FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl ((1H-pyrazol-1-yl)((2,2,2-trifluoroacetyl)imino)methyl)carbamate
Synonyme(s) :
tert-butyl (Z)-((1H-pyrazol-1-yl)((2,2,2-trifluoroacetyl)imino)methyl)carbamate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H13O3N4F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.24
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C11H13F3N4O3/c1-10(2,3)21-9(20)17-8(18-6-4-5-15-18)16-7(19)11(12,13)14/h4-6H,1-3H3,(H,16,17,19,20)
Inchi Key
JLMUJVVPAITXSJ-UHFFFAOYSA-N