MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C01EB8D
Bide Pharmatech
1-Phenylphosphinan-4-one 1-oxide
Synonyme(s) :
1-phenylphosphinan-4-one 1-oxide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H13O2P/c12-10-6-8-14(13,9-7-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-9H2
Inchi Key
IVCQUOFBVFOENY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Phenylphosphinan-4-one 1-oxide