MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C01FA2A
Bide Pharmatech
3-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Synonyme(s) :
3-bromocyclobutanecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H7O2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.01
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H7BrO2/c6-4-1-3(2-4)5(7)8/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)
Inchi Key
AZXXMCROALAIRS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid