MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C020EFA
Bide Pharmatech
(3-(Benzyloxy)prop-1-en-2-yl)benzene
Synonyme(s) :
(3-(benzyloxy)prop-1-en-2-yl)benzene
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H16O1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.3
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C16H16O/c1-14(16-10-6-3-7-11-16)12-17-13-15-8-4-2-5-9-15/h2-11H,1,12-13H2
Inchi Key
ZMDWEVRZQXRVDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid