MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021A4B
Bide Pharmatech
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Synonyme(s) :
3-amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H4O2N1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.11
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,11H2,(H,12,13)
Inchi Key
NVWVZPFPZJYLNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals