MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021BC1
Bide Pharmatech
(S)-2-(Benzylamino)propan-1-ol
Synonyme(s) :
(2S)-2-(benzylamino)-1-propanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H15O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.24
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-9(8-12)11-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1
Inchi Key
PJXWCRXOPLGFLX-VIFPVBQESA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-2-(Benzylamino)propan-1-ol
Mentions de précaution
Mot-clé