MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021BD4
Bide Pharmatech
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanethiol
Synonyme(s) :
4-(trifluoromethoxy)benzyl hydrosulfide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7O1S1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7F3OS/c9-8(10,11)12-7-3-1-6(5-13)2-4-7/h1-4,13H,5H2
Inchi Key
VWLQXXSOXQNHJM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid