MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021BE6
Bide Pharmatech
1-Bromo-4-((3-methylbut-3-en-2-yl)oxy)benzene
Synonyme(s) :
1-bromo-4-((3-methylbut-3-en-2-yl)oxy)benzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-8(2)9(3)13-11-6-4-10(12)5-7-11/h4-7,9H,1H2,2-3H3
Inchi Key
NEFCBANZVNKIBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid