MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021D6C
Bide Pharmatech
trans-4-((Dimethylamino)methyl)cyclohexanamine dihydrochloride
Synonyme(s) :
(1r,4r)-4-((dimethylamino)methyl)cyclohexan-1-amine dihydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H22N2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C9H20N2.2ClH/c1-11(2)7-8-3-5-9(10)6-4-8;;/h8-9H,3-7,10H2,1-2H3;2*1H/t8-,9-;;
Inchi Key
CGFHCEZSOGYGJR-JZDLBZJVSA-N