Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H14O2N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m0./s1
Inchi Key
BOUHXQPJYJANEO-RIHPBJNCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (1S,3R)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé