MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021E55
Bide Pharmatech
N-(2-Fluorophenyl)cinnamamide
Synonyme(s) :
(2E)-N-(2-fluorophenyl)-3-phenyl-2-propenamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H12O1N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.26
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C15H12FNO/c16-13-8-4-5-9-14(13)17-15(18)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11H,(H,17,18)/b11-10+
Inchi Key
GFAVMCPSQILRPK-ZHACJKMWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2-Fluorophenyl)cinnamamide