MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021E56
Bide Pharmatech
3-Phenylbut-2-enoic acid
Synonyme(s) :
(2E)-3-phenyl-2-butenoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H10O2
Poids moléculaire :
162.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
Inchi Key
PEXWJYDPDXUVSV-BQYQJAHWSA-N