MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021EA2
Bide Pharmatech
(2S,3R)-3-Aminobutan-2-ol hydrochloride
Synonyme(s) :
(2S,3R)-3-aminobutan-2-ol hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H12O1N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.6
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H11NO.ClH/c1-3(5)4(2)6;/h3-4,6H,5H2,1-2H3;1H/t3-,4+;/m1./s1
Inchi Key
VREIZDQPOMNWLM-HJXLNUONSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé