MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021EE7
Bide Pharmatech
(E)-2-Ethylhex-2-enal
Synonyme(s) :
(2E)-2-ethyl-2-hexenal
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H14O1
Poids moléculaire :
126.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Inchi Key
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N