MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021F4D
Bide Pharmatech
1-Boc-D-prolyl-glycine
Synonyme(s) :
({[(2R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinyl]carbonyl}amino)acetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H20O5N2
Poids moléculaire :
272.3
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H20N2O5/c1-12(2,3)19-11(18)14-6-4-5-8(14)10(17)13-7-9(15)16/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
Inchi Key
PLJXCLBLFPFXEN-MRVPVSSYSA-N