MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C024641
Bide Pharmatech
(E)-3-(3-Fluorophenyl)prop-2-en-1-ol
Synonyme(s) :
(2E)-3-(3-fluorophenyl)-2-propen-1-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1-5,7,11H,6H2/b4-2+
Inchi Key
VCJXSANJUHQWOX-DUXPYHPUSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid