MilliporeSigma
BDPH9C024653
Bide Pharmatech
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Synonyme(s) :
1-bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H2Cl1Br1F1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.34
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-4-1-3(8)2-5(10)6(4)9/h1-2H
Inchi Key
OAVPTVSBHAAKMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C