MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C02472F
Bide Pharmatech
(S)-4-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
Synonyme(s) :
(3S)-4-fluoro-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8O1N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c9-5-2-1-3-7-8(5)6(10)4-11-7/h1-3,6H,4,10H2/t6-/m1/s1
Inchi Key
AQQJRPFPRCBKNR-ZCFIWIBFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé