MilliporeSigma
Passer à
NMIM296
dl-Norephedrine (Phenylpropanolamine) hydrochloride
NMI Australia
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.67
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-826-7
eCl@ss:
25140904
Se connecter pour consulter vos tarifs
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable