MilliporeSigma
Passer à
NMIM299
Heptaminol hydrochloride
NMI Australia
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H19NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.70
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H
InChI key
JZNBMCOSOXIZJB-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable