MilliporeSigma
NMIM890D
Sulfatroxazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.30
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32039090
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C, room temp
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)17-13-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
DAUFGBIKKGOPJA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable