MilliporeSigma
Passer à
NMIS003
5β-Androstan-3α,17β-diol-O-3-β-glucuronic acid (available to WADA laboratories only)
NMI Australia
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H40O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable