MilliporeSigma
Passer à
NMIS004
5α-Androstan-3α,17β-diol-O-3-β-glucuronic acid
NMI Australia
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H40O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C25H40O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h12-21,23,26-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12?,13?,14?,15?,16?,17-,18-,19+,20-,21-,23-,24+,25+/m1/s1
InChI key
GYNWSIBKBBWJJW-ZQMNIGHUSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable