MilliporeSigma
Passer à
NMIS006
5α-Dihydrotestosterone-β-glucuronide free acid
NMI Australia
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H38O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.56
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C25H38O8/c1-24-9-7-13(26)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(25(15,2)10-8-16(14)24)32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31/h12,14-21,23,27-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12?,14?,15?,16?,17-,18+,19+,20-,21-,23-,24+,25+/m1/s1
InChI key
CLQMBSSRTBUNDV-HUZVCDFSSA-N
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable