A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.41
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
212-686-0
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
RSIHSRDYCUFFLA-DYKIIFRCSA-N
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable