MilliporeSigma
Passer à
COM448635539
Combi-Blocks, Inc.
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
Synonyme(s) :
1-methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H13N3S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.28
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H13N3S/c1-10-3-5-11(6-4-10)8-9-2-7-12-8/h2,7H,3-6H2,1H3
Inchi Key
OSPDKPFPBGJRTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%