MilliporeSigma
Passer à
COM448635541
Combi-Blocks, Inc.
4-Methoxy-2-phenylpyridine
Synonyme(s) :
4-methoxy-2-phenylpyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H11O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.23
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-11-7-8-13-12(9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
Inchi Key
OXUCGUHGNJQWMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxy-2-phenylpyridine