MilliporeSigma
Passer à
COM448635566
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
Synonyme(s) :
2,3-dichloro-5-ethoxypyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.04
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO/c1-2-11-5-3-6(8)7(9)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
XZBMJARTHCYJRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1941