MilliporeSigma
Passer à
COM448681237
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
Synonyme(s) :
3-(2-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H9NO3S/c8-5(9)1-2-7-3-4-11-6(7)10/h1-4H2,(H,8,9)
Inchi Key
XJXGOBWSTJVANH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5030