MilliporeSigma
Passer à
COMH93D61DFD
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydrazino-5,7-dimethylquinolin-8-ol
Synonyme(s) :
2-hydrazino-5,7-dimethyl-8-quinolinol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H13O1N3
Poids moléculaire :
203.24
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c1-6-5-7(2)11(15)10-8(6)3-4-9(13-10)14-12/h3-5,15H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Inchi Key
YMOPKPJDBNRMRC-UHFFFAOYSA-N