MilliporeSigma
Passer à
MATH8735F2C5
Matrix Scientific
Pigment Violet 23
Synonyme(s) :
9,19-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrocarbazolo[3',4':5,6][1,4]oxazino[2,3-b]indolo[3,2-h]phenoxazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C34H22O2N4Cl2
Poids moléculaire :
589.48
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C34H22Cl2N4O2/c1-3-39-21-11-7-5-9-17(21)25-23(39)15-13-19-31(25)41-33-27(35)30-34(28(36)29(33)37-19)42-32-20(38-30)14-16-24-26(32)18-10-6-8-12-22(18)40(24)4-2/h5-16H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
QRHKNXDJFJHAMM-UHFFFAOYSA-N