481,00 $
481,00 $
A propos de cet article
Passer à
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
affinity precipitation assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
1 of 4
Cet article | 12-404 | 12-372 | 12-403 |
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity precipitation assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) affinity precipitation assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable