MilliporeSigma
Passer à
DF-034-B
Custom - DMEM/F12 w/o Iron, 500ml
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106200
eCl@ss:
32040503
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable