MilliporeSigma
KP20A10HH1
Lifegard 2,0 µm de dimension de pores nominale, Capsule Opticap® XL
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL10 Lifegard 2.0 μm 9/16 in. HB/HB
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
1 EA
499,00 $
499,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
A propos de cet article
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031610
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 10
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
33.5 cm (13.2 in.)
Largeur
4.2 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Surface de filtration
0.46 m2
Diam. du raccord d'entrée
9/16 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤225 mg/capsule
Matrice
Lifegard
Dimension de pores
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
KP15A10HH1KP20A10FF1KP20A10TT1
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
filtration area
0.46 m2
filtration area
0.46 m2
filtration area
0.46 m2
filtration area
0.46 m2
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
material
borosilicate glass fiber (BGF) , polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal, polypropylene support
material
borosilicate glass fiber (BGF) , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
material
borosilicate glass fiber (BGF) , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
material
borosilicate glass fiber (BGF) , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Caractéristiques et avantages
Format : monocouche
Grade du filtre : AP20
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 30 min à 121 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après un rinçage avec 5 l et 24 heures d'immersion dans de l'eau à température ambiante contrôlée
Répond aux exigences du Test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 5 L
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter au guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi qu'à la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : KP2001HB1
Informations légales
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.