MilliporeSigma
Passer à
MXPPLUS01
Kit pompe MilliFlex Plus à une tête
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Peu encombrante, la pompe à vide Milliflex Plus rationalise la filtration pour accélérer les tests de contrôle qualité. Les unités de filtration Milliflex et la pompe à vide Milliflex Plus forment une solution intégrée, capable de fournir des résultats précis et fiables dans des environnements de production à haut débit.
La décontamination est aisée et ne perturbe que très peu le déroulement des activités. Pour des cadences encore plus rapides, une station de travail à grand volume combinant jusqu′à trois pompes Milliflex PLUS peut être installée et utilisée par un seul opérateur. Nous avons effectué des tests qui montrent que 3 pompes Milliflex PLUS sont plus rapides qu′une rampe à vide à 6 postes.
Support et services
{HCompany} propose un support technique et un ensemble complet de services pour vous aider à économiser vos ressources de CQ et faciliter l′intégration de la pompe MilliFlex Plus à une tête dans vos analyses quotidiennes de routine. Nos équipes hautement expérimentées sont là pour vous assister.
Application
Bière, eau en bouteille, produits cosmétiques, analyse de produits pharmaceutiques, tests de biocharge, contrôle de l′eau
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany