MilliporeSigma
Passer à
MXPPUMP01
Pompe Milliflex Plus
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
AC/DC input
24 V / 30 V DC
material
polyester
manufacturer/tradename
Milliflex®
H
13.5 cm (5.3 in.)
L
26.9 cm (10.6 in.)
W
17 cm (6.69 in.)
weight
3.6 kg (7.9 lb)
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Évaluer la qualité d'un procédé aval implique de multiples étapes, qu'il s'agisse de procédés de fabrication de produits pharmaceutiques, de boissons ou de produits micro-électroniques. La pompe à vide compacte Milliflex PLUS rationalise les étapes de filtration lors des analyses afin d'accélérer le prélèvement des échantillons de CQ. Utilisée avec les entonnoirs de filtration Milliflex, la pompe et les unités Milliflex constituent une solution intégrée capable de fournir des résultats précis et fiables dans les environnements de production à haut débit.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany