MilliporeSigma
Passer à
MXRL0200B4
Power MIX 200 Mixer Liner, Bronze, PureFlex™, 4 pack
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
4 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
4 640,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
4 640,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
PureFlex™ bag
Quality Segment
packaging
pack of
capacity
-200000 mL
storage temp.
10-30°C
Legal Information
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MXRA0200B4MXRL0500B2MXRA0200BPL4
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
capacity
-200000 mL
capacity
-200000 mL total capacity
capacity
-
capacity
-
packaging
pack of
packaging
pack of -4 bags
packaging
-
packaging
-
material
PureFlex™ bag
material
PureFlex™ bag
material
-
material
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance