MilliporeSigma
NM0046
NovaSeal Battery Charger
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
Synonyme(s) :
Battery charger for NovaSeal crimping tool
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41121815
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal Battery Charger